Learn More
1,2-Propanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Propanediol |
| CAS | 57-55-6 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C3 H8 O2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC(O)CO |
| IUPAC Name | propane-1,2-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.09 |
| Vedi altri risultati |