Learn More
1-(2-Pyrazinyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 10456252 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10456252 1 g Bottiglia in vetro 1g
10068971 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10456252 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367130010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34803-68-4 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34803-68-4
Formula molecolare C8H12N4
Molecular Weight (g/mol) 164.21
Numero MDL MFCD00040766
InChI Key HCGFLVDMFDHYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperazin-1-yl pyrazine, 1-2-pyrazinyl-piperazine, 1-piperazinylpyrazine, 1-pyrazin-2-yl piperazine, 1-2-pyrazinyl piperazine, pyrazin-2-yl-piperazine, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyrazinyl, 2-piperazinylpyrazine, 2-piperazinopyrazine, 1-piperazinyl pyrazine
PubChem CID 2734639
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylpyrazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Punti di ebollizione 105°C to 108°C (0.5 Mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.