Learn More
1-(2-Pyridyl)piperazine, 98%
Codice prodotto. 10383522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10383522 5 g Bottiglia in vetro 5g
10478730 25 g Bottiglia in vetro 25g
10328893 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10383522 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165900050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34803-66-2
Formula molecolare C9H13N3
Molecular Weight (g/mol) 163.22
InChI Key GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC Name 1-pyridin-2-ylpiperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Materiale o nome chimico 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5930 to 1.595
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20 c). Other solubilities: >50g/100mL methanol- >50g/100mL ethanol (20 c),>50g/100mL 2-propanol- >50g/100mL aceton (20 c),>50g/100mL n,n-dimethylformamide (20 c),>50g/100mL methylen chloride
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.