Learn More
1-(2-Pyridyl)piperazine, TRC
Codice prodotto. 30414945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414945 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414945 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP995725500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS 34803-66-2
Formula molecolare C9H13N3
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-(Pyridin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)pyridine, 2-Pyridylpiperazine, 4-(2-Pyridinyl)piperazine, 4-(2-Pyridyl)piperazine, N-(2-Pyridyl)piperazine, N-Pyridin-2-ylpiperazine, NSC 137781, NSC 26624
InChI Formula InChI=1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
IUPAC Name 1-pyridin-2-ylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Peso formulazione 163.1109