Learn More
1-(2-Pyridyl)piperazine, TRC
Codice prodotto. 30427441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427441 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99572510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS 34803-66-2
Formula molecolare C9H13N3
Quantità 10 g
Sinonimo 1-(Pyridin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)pyridine, 2-Pyridylpiperazine, 4-(2-Pyridinyl)piperazine, 4-(2-Pyridyl)piperazine, N-(2-Pyridyl)piperazine, N-Pyridin-2-ylpiperazine, NSC 137781, NSC 26624
InChI Formula InChI=1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
IUPAC Name 1-pyridin-2-ylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Peso formulazione 163.1109