Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol, 98%, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10637112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637112 5 g Bottiglia in vetro 5g
10657302 10 g Bottiglia in vetro 10g
11996291 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10637112 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 146310050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-85-8
InChI Key RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinonimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC Name (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Punto di fusione 138.0°C to 141.0°C
Colore Brown to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H11N3O
Quantità 5 g
Beilstein 22,I,694
Indice di Merck 15,7107
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Molecular Weight (g/mol) 249.27
Peso formulazione 249.27
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol