Learn More
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol, Pure, Fisher Chemical™
Product Code. 10598060 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Jar
Vial
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10598060 1 g Vial 1g
10050310 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10598060 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/8000/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 85-85-8
Formula molecolare C15H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 249.273
Numero MDL 4071
InChI Key RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Sinonimo 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC Name (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifications
Punto di fusione 138°C
Colore Red
Imballaggio Vial
Quantità 1 g
Peso formulazione 249.27g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.