Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid, 95%
Codice prodotto. 15438646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438646 1 g 1g
15405655 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15438646 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64012.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1141878-45-6 | C9H12BF3N2O3 | 264.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1141878-45-6
Formula molecolare C9H12BF3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 264.011
Numero MDL MFCD17214248
InChI Key IIRVABFYRULQMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-tetrahydropyran-2-yl-3-trifluoromethyl pyrazole-5-boronic acid, 1-oxan-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 2-tetrahydropyran-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl boronic acid, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronicacid, 2-oxan-2-yl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, acmc-2099kl, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, b-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 53216481
IUPAC Name [2-(oxan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]boronic acid
SMILES B(C1=CC(=NN1C2CCCCO2)C(F)(F)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Quantità 1 g
Peso formulazione 264.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid