Learn More
1-(2-Thienyl)ethylamine, tech. 90%
Codice prodotto. 15473357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15473357 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15473357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26052.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6309-16-6 | C6H10NS | 128.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Thienyl)ethylamine
CAS 6309-16-6
Formula molecolare C6H10NS
Indice di rifrazione 1.5475
Numero MDL MFCD02734311
Quantità 500 mg
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 1-thiophen-2-yl ethanamine, 1-2-thienyl ethylamine, 1-thiophen-2-yl-ethylamine, 1-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 1-thien-2-ylethanamine, 1-2-thienyl ethanamine, 1-2-thienyl ethanamin, 1-thiophen-2-ylethylamine, 1-thien-2-yl ethylamine, 2-1-aminoethyl thiophene
InChI Key LYJBVRVJQXVVPI-RXMQYKEDSA-O
SMILES C[C@@H]([NH3+])C1=CC=CS1
IUPAC Name 1-thiophen-2-ylethanamine
Molecular Weight (g/mol) 128.21
PubChem CID 238233
Peso formulazione 127.21
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Thienyl)ethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Thienyl)ethylamine