Learn More
1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11906251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11906251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11906251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445580010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 864754-19-8 | C14H19BN2O2S | 290.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
CAS 864754-19-8
Punto di fusione 57°C to 59°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C14H19BN2O2S
Numero MDL MFCD08706027
Quantità 1 g
Sinonimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-thienylmethyl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazole, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl-1h-pyrazol-4-boronic acid pinacol ester, 1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-thiophen-2-ylmethyl pyrazole, pubchem18444
InChI Key ANSBFDYOIUZSNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CC=CS2)N=C1
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(thiophen-2-ylmethyl)pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 290.19
PubChem CID 17749925
Peso formulazione 290.19
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-[(2-Thienyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.