Learn More
1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484937
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15484937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32244.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 910442-37-4
Formula molecolare C9H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 206.164
Numero MDL MFCD08062367
InChI Key LWOXLMRGAQEYMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-2-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-2-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891073
IUPAC Name 1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 206.16
Percent Purity 97%