Learn More
1-[2-[(Triphenylmethyl)thio]ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[2-[(Triphenylmethyl)thio]ethyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane |
| CAS | 952505-29-2 |
| Formula molecolare | C29H38N4S |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H38N4S/c1-4-10-26(11-5-1)29(27-12-6-2-7-13-27,28-14-8-3-9-15-28)34-25-24-33-22-20-31-18-16-30-17-19-32-21-23-33/h1-15,30-32H,16-25H2 |
| SMILES | C(CN1CCNCCNCCNCC1)SC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | 1-(2-tritylsulfanylethyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 474.7 |
| Peso formulazione | 474.2817 |