Learn More
1(2H)-Phthalazinone, 98+%
Codice prodotto. 10541324 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541324 5 g Bottiglia in vetro 5g
10390564 25 g Bottiglia in vetro 25g
10228373 100 g Bottiglia in vetro 100g
10483355 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10541324 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 384570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 119-39-1 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-39-1
Formula molecolare C8H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Numero MDL MFCD00006892
InChI Key IJAPPYDYQCXOEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1 2h-phthalazinone, phthalazin-1 2h-one, phthalazone, phthalazinone, phthalazin-1-one, 1-phthalazinol, phthalazin-1-ol, 1-hydroxyphthalazine, 1 2h phthalazinone, 1,2-dihydrophthalazin-1-one
PubChem CID 8394
ChEBI CHEBI:34023
IUPAC Name 2H-phthalazin-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NNC2=O
Specifications
Materiale o nome chimico 1(2H)-Phthalazinone
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184.0°C to 187.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder