Learn More
1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate, Mikromol™
Codice prodotto. 30462412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462412 4 x 25 mg -
17903076 25 mg 25mg
17992166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462412 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0235.0800254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[((2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate
CAS 86386-77-8
Nomi componenti o analita 1-[((2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H9 F2 N3 O . C H4 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, methanesulfonate (1:1), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane methanesulfonate salt, 1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole mesilate, Fluconazole Impurity G as Mesilate
InChI Formula InChI=1S/C11H9F2N3O.CH4O3S/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16;1-5(2,3)4/h1-3,6-7H,4-5H2;1H3,(H,2,3,4)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CS(=O)(=O)O.Fc1ccc(c(F)c1)C2(Cn3cncn3)CO2
IUPAC Name 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole;methanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 333.31
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 333.0595 g/mol