Learn More
1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[(2S)-2-Amino-1-oxo-3-phenylpropyl]pyrrolidine |
| CAS | 56414-89-2 |
| Formula molecolare | C13 H18 N2 O |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18N2O/c14-12(10-11-6-2-1-3-7-11)13(16)15-8-4-5-9-15/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,14H2/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N2CCCC2 |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-phenyl-1-pyrrolidin-1-ylpropan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.29 |
| Peso formulazione | 218.1419 |