Learn More
1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30007802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007802 100 mg 100mg
30004580 500 mg 500mg
30007255 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007802 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH853270100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87771-41-3
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Sinonimo 1-[3-(1-Hydroxy-1-methylethyl)phenyl]ethanone, 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone, 1-[3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethan-1-one;
IUPAC Name 1-[3-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)ethanone
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-8(12)9-5-4-6-10(7-9)11(2,3)13/h4-7,13H,1-3H3
Peso formulazione 178.0994