Learn More
1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, TRC
Codice prodotto. 30135085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135085 10 g 10g
17982885 1 g 1g
17922985 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49184010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100442-33-9
Formula molecolare C20 H27 N O
Molecular Weight (g/mol) 297.43
Sinonimo 2-Propanol, 1-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-, 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol, 2-Methyl-1-[N-methyl-N-(3,3-diphenylpropyl)amino]propan-2-ol
IUPAC Name 1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-ol
SMILES CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-2-methyl-2-propanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C20H27NO/c1-20(2,22)16-21(3)15-14-19(17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,19,22H,14-16H2,1-3H3
Peso formulazione 297.2093
Percent Purity >95%