Learn More
1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11330627 250 mg 250mg
10575164 1 g 1g
10585164 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11330627 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45239CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 859833-21-9
Formula molecolare C18H28BNO2
Molecular Weight (g/mol) 301.24
Numero MDL MFCD08435871
InChI Key KEKNXVTYDJCRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperidine, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperidine, piperidine,1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, 3-piperidine methyl phenylboronic acid pinacol ester, amtb771, 3-piperidin-1-ylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-piperidinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 16414184
IUPAC Name 1-[[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]piperidine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperidine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 301.24
Percent Purity 97%