Learn More
1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10259222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10259222 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10423403 1 g Amber Glass Bottle 1g
10193414 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10259222 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32939CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 852227-94-2
Formula molecolare C15H19BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 270.14
Numero MDL MFCD07368520
InChI Key GVSCNAOZDQCWJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 1-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3-pyrazol-1-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 3-1h-pyrazol-1-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-pyrazolylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaboranlan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 4961249
IUPAC Name 1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrazole
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 270.14
Percent Purity 97%