Learn More
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-b-D-glucopyranose Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30425741
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425741 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425741 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT237500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose Hydrochloride
CAS 10034-20-5
Formula molecolare C14 H21 N O9 . Cl H
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetyloxy-5-aminooxan-2-yl]methyl acetate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 383.78
Peso formulazione 383.0983