Learn More
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine, 97%
Codice prodotto. 15442008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442008 25 g 25g
15422008 1 g 1g
15432008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15442008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55685.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 55513-17-2 | C11H14Cl2N2 | 245.147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55513-17-2
Formula molecolare C11H14Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 245.147
Numero MDL MFCD03407488
InChI Key PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
PubChem CID 2758074
IUPAC Name 1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.225 g/mL
Punti di ebollizione 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Peso formulazione 245.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid