Learn More
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-butanone |
| CAS | 884-06-0 |
| Formula molecolare | C12H16O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Veratrylpropan-1-one, NSC 78466 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16O3/c1-4-10(13)7-9-5-6-11(14-2)12(8-9)15-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(=O)Cc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC Name | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)butan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.25 |
| Peso formulazione | 208.1099 |