Learn More
1-[3-(4-tert-Butylbenzoyl)propyl]-4-hydroxypiperidine, TRC
Codice prodotto. 30136650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136650 5 g 5g
17924615 1 g 1g
17902705 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6903905G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97928-18-2
Formula molecolare C19 H29 N O2
Molecular Weight (g/mol) 303.44
Sinonimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Imp. D (EP)
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3
Peso formulazione 303.2198
Percent Purity >95%