Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatetraene, 98%, stabilized
Codice prodotto. 10194120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10194120 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10637934 250 mg Glass Bottle 250mg
10413645 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10194120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160570025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-20-9
Formula molecolare C8H8
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00004161
InChI Key KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Sinonimo 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC Name cyclooctatetraene
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -27°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 142°C to 143°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5365 to 1.5385
Quantità 2.5 g
Beilstein 05, I, 228
Indice di Merck 15, 2731
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Stabilizzatore 0.1% hydroquinone
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5,7-Cyclooctatetraene