Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10572642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572642 10 g Amber Glass Bottle 10g
10416662 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10572642 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD08850EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175136-79-5
Formula molecolare C11H7Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 240.08
Numero MDL MFCD00174281
InChI Key GNBDQGBCNPLAQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, acmc-1c802, n-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbald ehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-3,5-dichlorophenyl
PubChem CID 2777016
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)N1C=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name 1-(3,5-dichlorophenyl)pyrrole-2-carbaldehyde
Peso formulazione 240.09
Percent Purity 97%