Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10273712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10273712 1 g 1g
10069471 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10273712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP01487DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306936-60-7
Formula molecolare C13H12Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 299.151
Numero MDL MFCD02677727
InChI Key CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2743017
IUPAC Name 1-(3,5-dichlorophenyl)-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 299.16
Percent Purity 97%