Learn More
1-(3,5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 172.13 |
| Percent Purity | 97% |