Learn More
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10273762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10273762 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10273762 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW06333DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
CAS 1500-93-2
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H11NO
Numero MDL MFCD00982312
Quantità 1 g
Sinonimo 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2-acetyl-3,5-dimethylpyrrole, 3,5-dimethyl-2-acetylpyrrol, ethanone,1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl, 1-2e-3,5-dimethylpyrrol-2-ylidene ethanol, ethanone, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl-9ci, ethanol, 1-3,5-dimethyl-2h-pyrrol-2-ylidene-9ci
InChI Key KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1
IUPAC Name 1-(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 137.18
PubChem CID 2798358
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%