Learn More
1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol, TRC
Codice prodotto. 30473237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30473237 2.5 g 2.50g
30477060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30473237 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3129402.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98510-20-4
Formula molecolare C7H10O6
Molecular Weight (g/mol) 190.15
Sinonimo 2,4,10-Trioxatricyclo[3.3.1.13,7]decane, myo-Inositol deriv., myo-Inositol-1,3,5-orthoformate, myo-Inositol Monoorthoformate
SMILES O[C@@H]1[C@H]2O[C@@H]3OC([C@@H](O)C1O3)[C@@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
Peso formulazione 190.0477