Learn More
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Codice prodotto. 30413857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30413857 2.5 g -
30420870 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30413857 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2740452.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4328-94-3
Formula molecolare C5H12O3
Molecular Weight (g/mol) 120.15
IUPAC Name pentane-1,3,5-triol
SMILES OCCC(O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Pentanetriol
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Peso formulazione 120.0786