Learn More
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Codice prodotto. 30420870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30420870 250 mg 250mg
30413857 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30420870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP274045250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4328-94-3
Formula molecolare C5H12O3
Molecular Weight (g/mol) 120.15
IUPAC Name pentane-1,3,5-triol
SMILES OCCC(O)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Pentanetriol
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Peso formulazione 120.0786