Learn More
1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene, TRC
Codice prodotto. 30454607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454607 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454607 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88630810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
CAS 7059-70-3
Formula molecolare C36H24
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C36H24/c1-4-16-31-25(10-1)13-7-19-34(31)28-22-29(35-20-8-14-26-11-2-5-17-32(26)35)24-30(23-28)36-21-9-15-27-12-3-6-18-33(27)36/h1-24H
SMILES c1ccc2c(cccc2c1)c3cc(cc(c3)c4cccc5ccccc45)c6cccc7ccccc67
IUPAC Name 1-(3,5-dinaphthalen-1-ylphenyl)naphthalene
Molecular Weight (g/mol) 456.58
Peso formulazione 456.1878