Learn More
1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoate, TRC
Codice prodotto. 30457173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457173 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457173 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT821100250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoate
CAS 94678-45-2
Formula molecolare C20H17N3O2
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,3,5-Tri-3-pyridinyl-1,5-pentanedione, 1,3,5-Tris(3-pyridyl)pentane-1,5-dione
InChI Formula InChI=1S/C20H17N3O2/c24-20(25)19(17-6-3-11-23-14-17)18(16-5-2-10-22-13-16)8-7-15-4-1-9-21-12-15/h1-14,18-19H,(H,24,25)/b8-7+
SMILES OC(=O)C(C(\C=C\c1cccnc1)c2cccnc2)c3cccnc3
IUPAC Name (E)-2,3,5-tripyridin-3-ylpent-4-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 331.37
Peso formulazione 331.1321