Learn More
1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene (contains ~20% inorganics), TRC
Codice prodotto. 30454705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454705 50 mg 50mg
30449851 100 mg 100mg
30451260 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454705 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT89676350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 713542-04-2
Formula molecolare C48H30
Molecular Weight (g/mol) 606.75
Sinonimo 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
IUPAC Name 9-[3,5-di(anthracen-9-yl)phenyl]anthracene
SMILES c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Peso formulazione 606.2348