Learn More
1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488686 250 mg 250mg
15471119 1 g 1g
15481119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15488686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64078.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13036-81-2
Formula molecolare C12H27N3
Molecular Weight (g/mol) 213.37
Numero MDL MFCD00040461
InChI Key DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-s-triazine, s-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazine, #, 1,3,5-tri-n-propyl hexahydro-s-triazine, 1,3,5-tripropylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
PubChem CID 83068
IUPAC Name 1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazinane
SMILES CCCN1CN(CCC)CN(CCC)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
Colore Colorless
Densità 0.880 g/mL
Punti di ebollizione 94°C (0.7 mmHg)
Indice di rifrazione 1.466
Quantità 250 mg
Beilstein 111423
Peso formulazione 213.37
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid