Learn More
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane, 97+%
Codice prodotto. 15452829
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452829 1 g 1g
15462829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452829 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66785.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 53597-69-6 | C6H12N3P | 157.157 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53597-69-6
Formula molecolare C6H12N3P
Molecular Weight (g/mol) 157.157
Numero MDL MFCD00154905
InChI Key FXXRPTKTLVHPAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane,min, acmc-20ap5q, 1,5-triaza-9-phospha-adamantane, 1,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.13.7 decane, 1,3,5-triaza-7-phosphatricyclo 3.3.1.1 3,7 decane
PubChem CID 143061
SMILES C1N2CN3CN1CP(C2)C3
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Punto di fusione 244°C to 250°C
Colore White
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 157.15
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid