Learn More
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine), Mikromol™
Codice prodotto. 17954266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17954266 25 mg 25mg
17933986 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17954266 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0056.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine (Melamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Melamine
CAS 108-78-1
Nomi componenti o analita Melamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H6 N6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC Name 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Quantità 25 mg
Peso formulazione 126.0654 g/mol