Learn More
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 98+%
Codice prodotto. 11435750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435750 5 g 5g
11445750 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435750 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25964.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2547-66-2
Formula molecolare C24H27N3
Molecular Weight (g/mol) 357.50
Numero MDL MFCD00014599
InChI Key VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
IUPAC Name 1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazinane
SMILES C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Punto di fusione 50°C to 51°C
Punti di ebollizione 100°C (0.005 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 357.49
Percent Purity ≥98%