Learn More
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 98+%
Codice prodotto. 11445750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445750 25 g 25g
11435750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445750 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25964.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2547-66-2
Formula molecolare C24H27N3
Molecular Weight (g/mol) 357.50
Numero MDL MFCD00014599
InChI Key VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
IUPAC Name 1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazinane
SMILES C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Punto di fusione 50°C to 51°C
Punti di ebollizione 100°C (0.005 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Quantità 25 g
Peso formulazione 357.49
Percent Purity ≥98%