Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 3, 5-Tribromobenzene |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 118°C to 123°C |
| Colore | Brown-Orange to White |
| Punti di ebollizione | 271°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |