Learn More
1,3,5-Tribromobenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30050064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050064 25 mg 25mg
17912426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050064 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0066.100025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3,5-Tribromobenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Nomi componenti o analita 1,3,5-Tribromobenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H3 Br3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI Formula InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC Name 1,3,5-tribromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 314.8
Quantità 25 mg
Peso formulazione 311.7785 g/mol