Learn More
1,3,5-Tribromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30449583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449583 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT771855100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Formula molecolare C6 H3 Br3
Quantità 100 g
Sinonimo 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
InChI Formula InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
IUPAC Name 1,3,5-tribromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 314.8
Peso formulazione 311.7785