Learn More
1,3,5-trichloro-2-iodobenzene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10174194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10174194 1 g 1g
10682505 5 g 5g
10555645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10174194 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00270DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 6324-50-1
Formula molecolare C6H2Cl3I
Molecular Weight (g/mol) 307.336
InChI Key XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
IUPAC Name 1,3,5-trichloro-2-iodobenzene
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Peso formulazione 307.35
Percent Purity 97%