Learn More
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11424973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424973 100 g 100g
11404973 5 g 5g
11414973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424973 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12262.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18708-70-8 | C6H2Cl3NO2 | 226.437 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18708-70-8
Formula molecolare C6H2Cl3NO2
Molecular Weight (g/mol) 226.437
Numero MDL MFCD00014690
InChI Key AEBJDOTVYMITIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29228
IUPAC Name 1,3,5-trichloro-2-nitrobenzene
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Punto di fusione 68°C to 73°C
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2213282
Sinonimo 2,4,6-trichloronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro, 2,4,6-trichloro-1-nitrobenzene, unii-t00kp6ct7k, t00kp6ct7k, benzene,1,3,5-trichloro-2-nitro, acmc-209epa, 2,6-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6204, dsstox_rid_78056
Peso formulazione 226.45
Percent Purity ≥98%