Learn More
1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H |
| Peso formulazione | 224.9151 |