Learn More
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15294278
61.73 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
84322-56-5
C6F3I3
509.78
NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
3852430
1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
84322-56-5
C6F3I3
509.78
NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
3852430
1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Punti di ebollizione 154.0°C to 156.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 509.78
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.