Learn More
1,3,5-Triisopropylbenzene, 95%
Codice prodotto. 10571564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571564 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10793361 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10571564 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171220250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 717-74-8
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.35
Numero MDL MFCD00008890
InChI Key VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC Name 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzene
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 232°C to 236°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H3[CH(CH3)2]3
Indice di rifrazione 1.4874 to 1.4894
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 458
Gravità specifica 0.84
Peso formulazione 204.35
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid