Learn More
1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30451085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451085 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451085 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8961652.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene
CAS 14107-97-2
Formula molecolare C10H14O3
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1
IUPAC Name 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 182.0943