Learn More
1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 14107-97-2 |
| Formula molecolare | C10H14O3 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1 |
| IUPAC Name | 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.22 |
| Peso formulazione | 182.0943 |