Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzene, 99%
Codice prodotto. 10746233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746233 10 g Bottiglia in vetro 10g
10562371 50 g Bottiglia in vetro 50g
10165733 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10746233 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160550100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-23-8
Formula molecolare C9H12O3
Molecular Weight (g/mol) 168.19
Numero MDL MFCD00008385
InChI Key LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC Name 1,3,5-trimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C to 53.0°C
Colore White to Cream
Densità 85g/mL
Punti di ebollizione 255.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H3(OCH3)3
Quantità 10 g
Beilstein 06, 1101
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in methanol
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico